Documenti fondamentali
905372
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-1,2-13C2,d4
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2CD4O3
Peso molecolare:
94.07
Codice UNSPSC:
12142201
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)