Documenti fondamentali
W530659
Sigma-Aldrich
Tobacco extract
natural, FG
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12164502
Origine biologica
(nicotiana tabacum)
Grado
FG
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Indice di rifrazione
n20/D 1.508
Densità
0.973 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
tobacco
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)