The term "artificial" in Product No. W530316 (Garlic oil blend) refers to the synthetic origin of the material. Rather than being a natural extract, this product consists of a blend of chemically synthesized components.
W530316
Garlic oil blend
artificial
Sinonimo/i:
Garlic oil
Prodotti consigliati
Grado
Kosher
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.560
Densità
1.073 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
garlic; alliaceous
Categorie correlate
Descrizione generale
30-50 wt. % Diallyl disulfide (FEMA #2028)
10-13 wt. % Diallyl trisulfide (FEMA #3265)
5-13 wt. % Allyl sulfide (FEMA #2042)
The diallyl-disulphide (DADS) component of GOB is effective in scavenging the reactive oxygen species (ROS) formed in human osteoblasts exposed to cigarette smoke medium (CSM).[1]
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Hi, I have a question about Garlic oil blends Product code: W530316. I am wondering what that 'artificial' means, is it made by just a mixture of each component shown in the descriptions?
1 answer-