Documenti fondamentali
W508209
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pentanol
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Diethyl methyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2C(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.17
Beilstein:
1731456
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.184
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
123 °C (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity
Stringa SMILE
CCC(C)(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Methyl-3-pentanol is an aroma-active alcohol that occurs naturally in pandan leaves[1], red pepper[2] and fruit of Lycii fructus.[3]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Aroma?Active Components of Lycii fructus (kukija).
Lee GH, et al.
Journal of Food Science, C500?C505-C500?C505 (2008)
Volatiles from red pepper (Capsicum spp.).
Keller U, et al.
ACS Symp. Ser., 137?146-137?146 (1981)
Volatile composition of pandan leaves (Pandanus amaryllifolius).
Jiang J.
Flavor chemistry of ethnic foods, 105-109 (1999)
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation