111120
2-Methyl-2-pentanol
99%
Sinonimo/i:
Dimethyl propyl carbinol
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
120-122 °C (lit.)
Punto di fusione
−109-−107 °C (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-4-5-6(2,3)7/h7H,4-5H2,1-3H3
WFRBDWRZVBPBDO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?