Documenti fondamentali
W508101
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
≥96%, stabilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Organolettico:
faint
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
contiene
BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
114-115 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Stringa SMILE
CC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene is reported to be produced by some Nodulosporium species along with other volatile organic compounds (VOCs).
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
János P Mészáros et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(23), 7977-7992 (2020-06-06)
Herein the design and synthesis of a new 8-hydroxyquinoline derivative, (S)-5-chloro-7-((proline-1-yl)methyl)8-hydroxyquinoline (HQCl-Pro), with good water solubility and multidrug resistance reversal activity are reported. In this work the proton dissociation processes of HQCl-Pro and its complex formation with [Rh(η5-C5Me5)(H2O)3]2+, [Ru(η6-p-cymene)(H2O)3]2+ and
An endophytic Nodulisporium sp. producing volatile organic compounds having bioactivity and fuel potential.
Mends MT, et al.
Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology, 3(3) (2012)
Hypoxylon sp., an endophyte of Persea indica, producing 1, 8-cineole and other bioactive volatiles with fuel potential.
Tomsheck AR, et al.
Microbial Ecology, 60(4), 903-914 (2010)