Documenti fondamentali
216151
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroanisole
Scegli un formato
25 G
CHF 456.00
CHF 456.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 456.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.15
Beilstein:
1925467
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 456.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
85%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
148-150 °C (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
COC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
RGXIXVNKYUAKHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene reacts with RuCl3·xH2O in an alcohol solvent to give [RuCl26-C6H5OR)2 (R = Me, Et or HOCH2CH2)[1].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Convenient One-Pot Synthesis of a Functionalized-Arene Ruthenium Half-Sandwich Compound [RuCl2 (?6-C6H5OCH2CH2OH)] 2.
Soleimannejad J and White C.
Organometallics, 24(10), 2538-2541 (2005)