Documenti fondamentali
W502502
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-propylpyrazine
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
14.129
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
189-190 °C/763 mmHg (lit.)
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Organolettico
nutty
Stringa SMILE
CCCc1nccnc1C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)