Documenti fondamentali
W481015
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
≥95%
Sinonimo/i:
Ethyl homovanillate, Ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero FEMA:
4810
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
P. ebollizione
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
musty; spicy
Stringa SMILE
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.