Documenti fondamentali
W366404
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
≥97%, FG
Sinonimo/i:
strawberry furanone methyl ether
Scegli un formato
W366404-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 173.00
1 KG
CHF 1’100.00
CHF 60.20
Spedizione prevista il04 aprile 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W366404-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 173.00
1 KG
CHF 1’100.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Numero FEMA:
3664
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.089
NACRES:
NA.21
Organolettico:
caramel; coffee; maple; musty; sweet
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
CHF 60.20
Spedizione prevista il04 aprile 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caramel; coffee; maple; musty; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=C(C)OC(C)C1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4-6(8)7(9-3)5(2)10-4/h4H,1-3H3
SIMKGHMLPVDSJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone is one of the key volatile aroma compounds that contribute to the characteristic aroma of strawberries.[1][2][3]
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0% PG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Odour thresholds of some important aroma compounds in strawberries.
Larsen M & Poll L
World Journal of Gastroenterology, 195(2), 120-123 (1992)
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone and derivatives in strawberries during ripening.
Sanz C, et al.
ACS Symp. Ser. (1995)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 41-41 (1999)
Wilfried Schwab
Molecules (Basel, Switzerland), 18(6), 6936-6951 (2013-06-15)
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone (HDMF, furaneol®) and its methyl ether 2,5-dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone (DMMF) are import aroma chemicals and are considered key flavor compounds in many fruit. Due to their attractive sensory properties they are highly appreciated by the food industry. In fruits 2,5-dimethyl-3(2H)-furanones are