Documenti
W474625
Sigma-Aldrich
3,5-Undecadien-2-one
10% solution in EtOH, natural (US)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.26
Numero FEMA:
4746
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Grado
Kosher
natural (US)
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cucumber; fatty; green
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h7-10H,3-6H2,1-2H3/b8-7+,10-9+
RCFOEQFXUGQOMT-XBLVEGMJSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C