710333P
Avanti
16:0 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1′,3′-bis[1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (710333P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
755.6 - 820.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
402 - 438 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)