Documenti fondamentali
W424101
Sigma-Aldrich
Hexylamine
99%
Sinonimo/i:
1-Aminohexane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Numero FEMA:
4241
Beilstein:
1731298
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
11.016
Saggio
99%
Limite di esplosione
2.1-9.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
131-132 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Densità
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Butylamine 99.5%
Sigma-Aldrich
471305
Butylamine
Nonylamine 98%
Sigma-Aldrich
N31001
Nonylamine
Isobutylamine 99%
Sigma-Aldrich
I14150
Isobutylamine