Documenti fondamentali
W424001
Sigma-Aldrich
(±)-sec-Butylamine
99%
Sinonimo/i:
(±)-2-Aminobutane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Numero FEMA:
4240
Beilstein:
1361345
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
11.005
Origine biologica
synthetic
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3928 (lit.)
P. eboll.
63 °C (lit.)
Punto di fusione
−72 °C (lit.)
Densità
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
fishy
Stringa SMILE
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)