702730
tert-Butylchlorodiphenylsilane solution
1 M in methylene chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1 M in methylene chloride
P. eboll.
40 °C
Densità
1.249 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?