W419301
trans-2-Pentenoic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
98%
Impurezze
≤10% cis isomer
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
106 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
9-11 °C (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; cheesy
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter