W404411
Geranyl tiglate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Geranyl 2-methylcrotonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.480-1.484 (lit.)
P. ebollizione
149-151 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
geranium; fruity; herbaceous; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(\C)C(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,10H,7,9,11H2,1-5H3/b13-10+,14-6+
OGHBUHJLMHQMHS-KRDNBFTESA-N
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Navigate halal certification, food & beverage compliance, and global standards (BPJPH, SMIIC, JAKIM) with our halal products.