W395900
2-Phenylphenol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
o-Phenylphenol, 2-Hydroxybiphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
EU Regulation 178/2002
FDA 21 CFR 117
Tensione di vapore
7 mmHg ( 140 °C)
Saggio
≥99%
P. ebollizione
282 °C (lit.)
Punto di fusione
57-59 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
Oc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?