Documenti fondamentali
243078
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate
Sinonimo/i:
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
Scegli un formato
100 G
CHF 72.70
CHF 72.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 72.70
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
CHF 72.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Impurezze
<9.0% sodium sulfate
Stringa SMILE
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
National Toxicology Program technical report series, 464, 1-272 (2003-02-13)
Sodium xylenesulfonate is used as a hydrotrope, an organic compound that increases the ability of water to dissolve other molecules. Sodium xylenesulfonate is a component in a variety of widely used shampoos and liquid household detergents where it can constitute