Documenti
W394807
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
≥99%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-p-cresol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero FEMA:
3948
Beilstein:
506746
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4443 (lit.)
P. eboll.
169-171 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
musty; animal
Stringa SMILE
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Methylcyclohexanone is a cyclic flavor ketone that is reported to be present in volatile oil of roasted sesame seeds.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Identification of volatile flavor components of the oil from roasted sesame seeds.
Nakamura S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(7), 1891-1899 (1989)