W394602
2-Methylcyclohexanone
≥98%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-o-cresol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. eboll.
162-163 °C (lit.)
Densità
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cooling; minty; peppermint
Stringa SMILE
CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C