Documenti fondamentali
W393411
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl pyruvate
≥93%
Sinonimo/i:
3-Hexenyl 2-oxopropanoate, (Z)-3-Hexen-1-yl pyruvate, (Z)-3-Hexenyl 2-oxopropionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero FEMA:
3934
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.565
NACRES:
NA.21
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Livello qualitativo
Saggio
≥93%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
banana; cucumber; green; melon; oily
Stringa SMILE
CC\C=C/CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
LKNXTZXOBHAYSR-PLNGDYQASA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)