SML3723
JNJ-26854165
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-N-pyridin-4-ylbenzene-1,4-diamine, JNJ 1, JNJ 26854165, N1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N4-4-pyridinyl-1,4-benzenediamine, Serdemetan
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)CCNc3ccc(cc3)Nc4ccncc4)cccc2
InChI
CEGSUKYESLWKJP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)