Documenti fondamentali
W385409
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol
≥98%, FG
Sinonimo/i:
3-Mercapto-3-methylbutanol
Scegli un formato
W385409-SAMPLE-K
CHF 241.00
25 G
CHF 579.00
100 G
CHF 1’560.00
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W385409-SAMPLE-K
CHF 241.00
25 G
CHF 579.00
100 G
CHF 1’560.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.21
Numero FEMA:
3854
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.137
NACRES:
NA.21
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.480
Densità
0.985 g/mL at 20 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(S)CCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
GBCGIJAYTBMFHI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)