W384704
L-lisina
≥97%
Sinonimo/i:
Acido (S)-2,6-diamminocaproico
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D +24°, c = 2 in 0.6 M HCl
Punto di fusione
215 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 10%, clear, colorless to light greenish-yellow
H2O: 10%, clear, colorless to yellow
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1.0 ppm
Pb: ≤10 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?