Documenti fondamentali
W382701
Sigma-Aldrich
Isopropyl disulfide
≥96%, FG
Sinonimo/i:
Diisopropyl disulfide
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.31
Numero FEMA:
3827
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.109
NACRES:
NA.21
Organolettico:
meaty; alliaceous; sulfurous
Grado:
FG
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4906 (lit.)
P. ebollizione
175-176 °C (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; alliaceous; sulfurous
Stringa SMILE
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Isopropyl disulfide is a volatile sulfur compound that is reported to occur in Allium species. [1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Antioxidative activity of sulfur?containing compounds in Allium species for human LDL oxidation in vitro.
Nishimura H, et al.
Biofactors, 21(1?4), 277-280 (2004)
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample