Documenti
8.41603
Sigma-Aldrich
Dipropyl sulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
Dipropyl sulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14S
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352113
Numero indice EU:
203-873-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
8.6 hPa
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
1-51 % (v/v)
P. eboll.
141-142 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-102 °C
Temp. transizione
flash point 28 °C
Densità
0.838 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup