Documenti fondamentali
W381710
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-2-thiazoline
≥96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.18
Numero FEMA:
3817
Beilstein:
1209707
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
15.01
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5305 (lit.)
Punto di fusione
26-30 °C (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Stringa SMILE
CC(=O)C1=NCCS1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H2,1H3
FZOZFDAMVVEZSJ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)