Documenti fondamentali
W251402
Sigma-Aldrich
Geranyl formate
≥95%, FCC
Scegli un formato
W251402-SAMPLE-K
CHF 52.50
1 KG
CHF 95.00
10 KG
CHF 637.00
CHF 52.50
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W251402-SAMPLE-K
CHF 52.50
1 KG
CHF 95.00
10 KG
CHF 637.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.26
Numero FEMA:
2514
Numero CE:
N° CoE:
343
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.076
NACRES:
NA.21
Organolettico:
green; fruity; rose
Grado:
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
CHF 52.50
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
216 °C (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity; rose
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-10(2)5-4-6-11(3)7-8-13-9-12/h5,7,9H,4,6,8H2,1-3H3/b11-7+
FQMZVFJYMPNUCT-YRNVUSSQSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Minju Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13945-13945 (2018-09-19)
We report a strategy for the human-like smelling of a rose scent utilizing olfactory receptor nanodisc (ND)-based bioelectronic nose devices. In this strategy, a floating electrode (FE)-based carbon nanotube (CNT) field effect transistor (FET) was functionalized with human olfactory receptor