Documenti
W376418
Sigma-Aldrich
Menthalactone
≥99%
Sinonimo/i:
mint lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Beilstein:
1343029
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.036
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]20/D −35°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. eboll.
87-89 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
Stringa SMILE
CC1CC=C2C(C)C(=O)OC2C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)10(11)12-9(8)5-6/h4,6-7,9H,3,5H2,1-2H3
NOSVNHVKMHWUAI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Menthalactone occurs naturally in mint. It may be contributing to its analgesic activity.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 10%
Taste at 20 ppm
Altre note
Natural occurrence: Peppermint and penny royal oil, Mentha arvensis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Menthalactone, a new analgesic from Mentha cordifolia Opiz. leaves.
Villase?or IM & Sanchez AC.
Zeitschrift fur Naturforschung C, 64(11-12), 809-812 (2009)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 48-48 (2005)