Documenti fondamentali
W270008
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopentenolone
anhydrous, 98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Cyclotene
Scegli un formato
W270008-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 159.00
5 KG
CHF 480.00
25 KG
CHF 1’720.00
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W270008-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 159.00
5 KG
CHF 480.00
25 KG
CHF 1’720.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero FEMA:
2700
Numero CE:
N° CoE:
758
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.056
NACRES:
NA.21
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
anhydrous
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
98%
Punto di fusione
104-108 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caramel; coffee; maple; roasted; sweet
Stringa SMILE
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl cyclopentenolone has been identified in maple syrup[1], Wasanbon sugar[2] and raw cane sugar.[3]
Applicazioni
This material is found primarily as the enol form (CAS 80-71-7) in its pure, anhydrous state. Readily forms the diketone form (CAS 765-70-8) in solution.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Studies on the ?sugary flavor? of raw cane sugar.
Abe E, et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences, 54(9), 542-547 (1978)
Contents and Compositions of the Aroma in ?Wasanbon? Sugar.
Matsui T & Kitaoka S.
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 27(6), 563-572 (1981)
The identification of methylcyclopentenolone and other compounds in maple sirup flavor extract.
Filipic VJ, et al.
Journal of Food Science, 30(6), 1008-1015 (1965)
Seo Young Choi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1770(12), 1612-1619 (2007-10-13)
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are members of the nuclear hormone receptor superfamily that plays a pivotal role in regulating inflammatory gene expression. The purpose of this study was to investigate the effects of coffee extract, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione (3-MCP) on PPARs in
Bryson W Katona et al.
The Journal of organic chemistry, 72(24), 9298-9307 (2007-10-26)
Deoxycholic acid (DCA) is an endogenous secondary bile acid implicated in numerous pathological conditions including colon cancer formation and progression and cholestatic liver disease. DCA involvement in these disease processes results partly from its ability to modulate signaling cascades within