Documenti fondamentali
W374008
Sigma-Aldrich
Anisyl phenylacetate
≥97%
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzyl phenylacetate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2CH2C6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.30
Numero FEMA:
3740
Numero CE:
N° CoE:
233
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.706
NACRES:
NA.21
Organolettico:
anise
Grado:
Halal
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. ebollizione
370 °C (lit.)
Densità
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
anise
Stringa SMILE
COc1ccc(COC(=O)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-7-14(8-10-15)12-19-16(17)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3
VCYWCSZLXMMLLE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)