Documenti
W400605
Sigma-Aldrich
L-Monomenthyl glutarate
≥72%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.36
Numero FEMA:
4006
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.929
NACRES:
NA.21
Grado
Fragrance grade
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥72%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
minty
InChI
1S/C15H26O4/c1-10(2)12-8-7-11(3)9-13(12)19-15(18)6-4-5-14(16)17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t11-,12+,13-/m1/s1
CTMTYSVTTGVYAW-FRRDWIJNSA-N
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3