W368806
cis-3-Hexenyl benzoate
≥97%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
(Z)-3-hexen-1-yl benzoate, Hexenyl-cis-3-benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
contiene
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
105 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; woody; floral
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-3-4-8-11-15-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h3-7,9-10H,2,8,11H2,1H3/b4-3-
BCOXBEHFBZOJJZ-ARJAWSKDSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?