W355801
α-Terpinene
≥89%, FCC, FG
Sinonimo/i:
1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, p-Mentha-1,3-diene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥89%
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. eboll.
173-175 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 1ml/2ml, clear, colorless
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
terpineol (mixture of isomers), Alpha-terpinene
Organolettico
lemon; medicinal; citrus; woody
Stringa SMILE
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Antidepressant and anxiolytic potential of Citrus reticulata Blanco essential oil: a network pharmacology and animal model study.: This study evaluates the antidepressant and anxiolytic effects of essential oils containing α-Terpinene, providing evidence of its therapeutic potential in mental health treatments (Nguyen et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup