Documenti fondamentali
W350605
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
Scegli un formato
W350605-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 139.00
4 KG
CHF 483.00
9 KG
CHF 864.00
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W350605-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 139.00
4 KG
CHF 483.00
9 KG
CHF 864.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH(CH3)C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
3506
Numero CE:
N° CoE:
10772
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.531
NACRES:
NA.21
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
191-195 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; green; herbaceous; cheesy; fruity; wine-like
Stringa SMILE
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Taste at 15 ppm
Altre note
Natural occurrence: Peppermint, Scotch spearmint, sherry and whiskey.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)