Documenti fondamentali
W347701
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedithiol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
2,3-Dimercaptobutane
Scegli un formato
W347701-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 193.00
1 KG
CHF 1’840.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W347701-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 193.00
1 KG
CHF 1’840.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(SH)CH(SH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.25
Numero FEMA:
3477
Numero CE:
N° CoE:
725
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.022
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5194 (lit.)
P. ebollizione
86-87 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sulfurous
Stringa SMILE
CC(S)C(C)S
InChI
1S/C4H10S2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
TWWSEEHCVDRRRI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)