Documenti fondamentali
W335400
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-butenoate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Hexyl crotonate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCO2(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
3354
Numero CE:
N° CoE:
10688
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.266
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; fruity; pear; pineapple; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4,8H,3,5-7,9H2,1-2H3/b8-4+
MZNHUHNWGVUEAT-XBXARRHUSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)