Key Documents
W333200
Sigma-Aldrich
Butan-3-one-2-yl butanoate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
acetoin butyrate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero FEMA:
3332
Numero CE:
N° CoE:
10525
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.264
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4185 (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; musty; buttery
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC(C)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-5-8(10)11-7(3)6(2)9/h7H,4-5H2,1-3H3
LJDWJXUIGKSETE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
80.9 °C