Documenti fondamentali
W330507
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
≥98%, FG
Sinonimo/i:
coffee dione
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H7(=O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Numero FEMA:
3305
Numero CE:
N° CoE:
2311
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.080
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
P. ebollizione
69-72 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-63 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
bread; burnt; caramel; coffee; maple
Stringa SMILE
CC1CCCC(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)