Documenti fondamentali
W326909
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
≥97%
Sinonimo/i:
3,5-dimethylcyclopentane-1,2-dione, Caramel dione
Scegli un formato
W326909-SAMPLE-K
CHF 60.20
25 G
CHF 188.00
100 G
CHF 514.00
1 KG
CHF 3’020.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W326909-SAMPLE-K
CHF 60.20
25 G
CHF 188.00
100 G
CHF 514.00
1 KG
CHF 3’020.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Numero FEMA:
3269
Numero CE:
N° CoE:
2234
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.076
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Saggio
≥97%
Punto di fusione
87-95 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; maple; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CC(C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-5(2)7(9)6(4)8/h4-5H,3H2,1-2H3
MIDXCONKKJTLDX-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)