Documenti fondamentali
W317713
Sigma-Aldrich
p-Mentha-8-thiol-3-one
greener alternative
mixture of cis and trans, natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
8-Mercaptomenthone, buchu mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
Scegli un formato
W317713-SAMPLE-K
CHF 78.20
25 G
CHF 202.00
100 G
CHF 633.00
1 KG
CHF 4’120.00
CHF 78.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W317713-SAMPLE-K
CHF 78.20
25 G
CHF 202.00
100 G
CHF 633.00
1 KG
CHF 4’120.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.31
Numero FEMA:
3177
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.038
NACRES:
NA.21
CHF 78.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
Attività ottica
[α]20/D −21°, neat
Composizione
may contain trace Pulegone
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
berry; tropical; minty; fruity; sulfurous
Stringa SMILE
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
p-Mentha-8-thiol-3-one is a volatile sulfur-containing flavor compound reported in buchu leaf oil.[1] It is generally used for its potent blackcurrant flavor.[2]
Applicazioni
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thiol?ene (Click) Reaction as Efficient Tools for Terpene Modification.
Firdaus M.
Asian Journal of Organic Chemistry, 6(12), 1702?1714-1702?1714 (2017)
Study on development of a fresh peach flavor.
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781, 1570-1573 (2013)