Documenti fondamentali
W317705
Sigma-Aldrich
p-Mentha-8-thiol-3-one
mixture of cis and trans, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
8-Mercaptomenthone, buchu mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
Scegli un formato
W317705-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 357.00
250 G
CHF 637.00
1 KG
CHF 1’530.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W317705-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 357.00
250 G
CHF 637.00
1 KG
CHF 1’530.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.31
Numero FEMA:
3177
Numero CE:
N° CoE:
11789
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.038
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥95%
Attività ottica
[α]20/D −21°, neat
Composizione
may contain Pulegone
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
berry; minty; tropical; fruity; sulfurous
Stringa SMILE
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
p-Mentha-8-thiol-3-one can be used fragrance ingredient and also as a flavoring agent for its blackcurrant flavor.[1][2]
Applicazioni
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Electronic nose based discrimination of a perfumery compound in a fragrance.
Branca A, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 92(1), 222-227 (2003)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)