Documenti fondamentali
W307300
Sigma-Aldrich
p-Tolyl acetate
≥98%, FCC
Sinonimo/i:
p-Cresyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero FEMA:
3073
Numero CE:
N° CoE:
226
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.036
NACRES:
NA.21
Organolettico:
floral; animal; phenolic
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
210-211 °C (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; animal; phenolic
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
CDJJKTLOZJAGIZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)