W304700
Terpinyl acetate
≥95% (mixture of isomers)
Sinonimo/i:
(±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer, (±)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)isopropyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95% (mixture of isomers)
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Densità
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous; citrus; spicy
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?