W292516
Propyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
25 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
1.7 %, 37 °F
8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
celery; fruity; pear
Stringa SMILE
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?