Documenti fondamentali
W286020
Sigma-Aldrich
Phenethyl benzoate
natural, ≥98%, FG
Scegli un formato
W286020-SAMPLE-K
CHF 51.40
100 G
CHF 274.00
1 KG
CHF 1’130.00
CHF 51.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W286020-SAMPLE-K
CHF 51.40
100 G
CHF 274.00
1 KG
CHF 1’130.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2CH2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero FEMA:
2860
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.774
NACRES:
NA.21
CHF 51.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
botanical
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.56 (lit.)
P. ebollizione
182 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
honey; floral; rose
Stringa SMILE
O=C(OCCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)17-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2
OSORMYZMWHVFOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)