Documenti fondamentali
W281409
Sigma-Aldrich
Octyl isovalerate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
n-Octyl-3-methyl butyrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)7CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.34
Numero FEMA:
2814
Numero CE:
N° CoE:
446
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.451
NACRES:
NA.21
Organolettico:
honey; floral; rose
Grado:
FG
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
249-251 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
honey; floral; rose
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-15-13(14)11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
FUBGRVHGQADOJI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)