Documenti fondamentali
W272302
Sigma-Aldrich
Methyl β-naphthyl ketone
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
2-Acetonaphthone, 2′-Acetonaphthone, 2-Acetylnaphthalene, Methyl 2-naphthyl ketone
Scegli un formato
W272302-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 146.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W272302-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 146.00
About This Item
Formula condensata:
C10H7COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero FEMA:
2723
Beilstein:
774965
Numero CE:
N° CoE:
147
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.013
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
P. ebollizione
300-301 °C (lit.)
Punto di fusione
52-56 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
orange; floral; sweet
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl β-naphthyl ketone can be used as a flavoring agent for its orange blossom like odor.[1]
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dictionary of Food ingredients, 90-90 (2013)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their