Documenti
W270504
Sigma-Aldrich
Methyl heptanoate
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Methyl enanthate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
2705
Beilstein:
1747147
Numero CE:
N° CoE:
368
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.096
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. eboll.
172-173 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl heptanoate has been identified in pineapple, Hardy kiwifruit and salak fruit.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Volatile constituents of salak (Salacca edulis Reinw.) fruit.
Wong KC & Tie DY.
Flavour and Fragrance Journal, 8(6), 321-324 (1993)
Effect of edible coating on volatile compounds of hardy kiwifruit during storage.
ACS Symp. Ser., 1035, 79?94-79?94 (2010)
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Silawan Somboonchan et al.
Food chemistry, 195, 79-86 (2015-11-18)
The effect of modulating the gelatinisation extent by hydration (50/50 and 80/20 water to starch ratio) and temperature (65 or 85 °C) on various properties of wheat starch in presence of flavours has been studied. The hydrothermal treatments resulted in